Principaux documents
779490
Sigma-Aldrich
1,8-Diiodonaphthalene
≥98.0% (HPLC)
5 G
727,00 $
727,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
727,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.96
Beilstein:
1865324
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
727,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
109-113 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Ic1cccc2cccc(I)c12
InChI
1S/C10H6I2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
Clé InChI
FURHMGVKKGEGMZ-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable