Principaux documents
779407
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-amine
≥92.0%
Synonyme(s) :
1-Amino-4-pentyne, 4-Pentynylamine, 5-Amino-1-pentyne
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH2C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
83.13
Numéro Beilstein :
2232239
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥92.0%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Densité
0.859 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCCC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-6H2
Clé InChI
LMDDPGHBJXJGAC-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 - 59.0 °F
Point d'éclair (°C)
10 - 15 °C
Les clients ont également consulté
Nicolò Mauro et al.
International journal of pharmaceutics, 555, 207-219 (2018-11-21)
The extremely complex tumor microenvironment (TME) in humans is the major responsible for the therapeutic failure in cancer nanomedicine. A new concept of disease-driven nanomedicine, henceforth named "Theranomics", which attempts to target cancer cells and TME on the whole, represents