Principaux documents
779261
Sigma-Aldrich
2-Azidoanisole solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Azido-2-methoxybenzene solution, 2-Methoxyphenyl azide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.15
Numéro Beilstein :
2091723
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Concentration
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)9-10-8/h2-5H,1H3
Clé InChI
XBXJQBGKICADKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F
Point d'éclair (°C)
-28 °C