Key Documents
777897
Sigma-Aldrich
Z-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Cbz-Val-OH-13C5,15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5C8H1715NO4
Poids moléculaire :
257.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Cbz
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(OCC1=CC=CC=C1)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i1+1,2+1,9+1,11+1,12+1,14+1
Clé InChI
CANZBRDGRHNSGZ-JTRPTWAMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable