Principaux documents
777781
Sigma-Aldrich
7-Bromo-4-fluoro-1-indanone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6BrFO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
135-137 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Br)c2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H6BrFO/c10-6-2-3-7(11)5-1-4-8(12)9(5)6/h2-3H,1,4H2
Clé InChI
AIVSTGKLEISXKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable