Principaux documents
245100
Sigma-Aldrich
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
95%
Synonyme(s) :
Diketene acetone adduct
100 G
159,00 $
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
159,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Beilstein:
2408
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
pb
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
12-13 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
ketal
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one is used as a building block in organic synthesis and serves as a direct precursor to β-dicarbonyl compounds[1]
Application
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one was used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis[2].
Autres remarques
remainder acetone
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
2, 2, 6-Trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one
M Seyyedhamzeh, et al.
Synlett, 23, 1556-1557 (2012)
David M. Birney et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7114-7120 (2001-10-24)
Acetylketene (1) was generated by flash pyrolysis of 2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one (6). The selectivities of 1 toward a number of representative functional groups were measured for the first time in a series of competitive trapping reactions. The trend in reactivities toward 1