Principaux documents
774960
Sigma-Aldrich
Dithiooxamide-d4
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
ND2CSCSND2
Poids moléculaire :
124.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Essai
≥97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
S=C(C(N([2H])[2H])=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4N2S2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)/i/hD4
Clé InChI
OAEGRYMCJYIXQT-JBISRTOLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable