Principaux documents
772682
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2ClF3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
55-59 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Clé InChI
AZNKQIFEMQHORS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable