462152
Methyl 4-iodobutyrate
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
80-83 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.689 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)CCCI
InChI
1S/C5H9IO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
NBCIIVXSBPDKOM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup