Principaux documents
730025
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
97%
1 G
145,00 $
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
145,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3F3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417
Densité
1.344 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h1-3H
Clé InChI
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
91.9 °F
Point d'éclair (°C)
33.3 °C