Principaux documents
772593
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyridine-4-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-chloroisonicotinaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
63-68 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
chloro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1cc(C=O)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-5-2-9-6(8)1-4(5)3-10/h1-3H
Clé InChI
MAGFXBKNQAAQQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable