Principaux documents
772461
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-methyl-d3-glutaric acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-3-methyl-d3-pentanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC(CD3)(CH2CO2H)2
Poids moléculaire :
165.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CC(O)(C([2H])([2H])[2H])CC(O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i1D3
Clé InChI
NPOAOTPXWNWTSH-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable