Principaux documents
D113204
Sigma-Aldrich
Dihydroxyfumaric acid hydrate
98%
25 G
305,00 $
305,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
305,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4O6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.07 (anhydrous basis)
Beilstein:
1724790
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
305,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
156 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.OC(=O)\C(O)=C(/O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/b2-1+;
Clé InChI
DDYHTXQJGPQZGN-TYYBGVCCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vasudeva Naidu Sagi et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(7), 3577-3589 (2012-01-28)
In the context of a "glyoxylate scenario" of primordial metabolism, the reactions of dihydroxyfumarate (DHF) with reactive small molecule aldehydes (e.g., glyoxylate, formaldehyde, glycolaldehyde, and glyceraldehyde) in water were investigated and shown to form dihydroxyacetone, tetrulose, and the two pentuloses
Questions
  1. How is this compound synthesized? I just want to know a synthetic route.
    1 answer
    1. This product is a Quality level 100. The methods of preparation are proprietary for products with Quality level 100. It may be helpful to view this publication: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja01651a600.