771066
tert-Butyl 2-(4-{[4-(3-azidopropoxy)phenyl]azo}benzamido)ethylcarbamate
95%
Synonyme(s) :
N-[2-(4-{2-[4-(3-Azidopropoxy)phenyl]diazenyl}benzoyl)amino]ethylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Pf
173-178 °C
Groupe fonctionnel
Boc
amine
azide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NCCNC(OC(C)(C)C)=O)C1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(OCCCN=[N+]=[N-])C=C2)C=C1
InChI
1S/C23H29N7O4/c1-23(2,3)34-22(32)26-15-14-25-21(31)17-5-7-18(8-6-17)28-29-19-9-11-20(12-10-19)33-16-4-13-27-30-24/h5-12H,4,13-16H2,1-3H3,(H,25,31)(H,26,32)/b29-28+
Clé InChI
IEGYTTZAHJJGLG-ZQHSETAFSA-N
Application
Has been used in proteomic and affinity chromatography applications. Boc group on the primary amine can be removed under acidic conditions (MeOH, CH3COCl, 0 degrees C to RT, Et2O, 1 h). The azide can be reacted with a terminal alkyne or cyclooctyne derivative via the 1,3 dipolar cycloaddition click chemistry reaction.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable