Documents
768499
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-13C6
99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6H5NO3
Poids moléculaire :
145.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([N+]([O-])=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
BTJIUGUIPKRLHP-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
336.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
169.0 °C - closed cup