Principaux documents
655686
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-1,2,6-13C3
≥95 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C3H5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥95 atom % 13C
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Pf
113-115 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[13c]1[13cH]cc(c[13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i3+1,4+1,6+1
Clé InChI
BTJIUGUIPKRLHP-JYLXJXPXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
336.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
169 °C - closed cup