Principaux documents
766690
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Synonyme(s) :
Methyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Methyl alpha-N-acetyl-D-galactosamine
1 G
728,00 $
728,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
728,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.22
728,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
190-200 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)CO)OC)C(=O)C
InChI
1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
Clé InChI
ZEVOCXOZYFLVKN-ZEBDFXRSSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable