Principaux documents
766178
Sigma-Aldrich
Triphenylbenzyloxymethylphosphonium chloride
97%
Synonyme(s) :
(Benzyloxymethyl)triphenylphosphonium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H24ClOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
168-174 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[P+](COCc4ccccc4)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C26H24OP.ClH/c1-5-13-23(14-6-1)21-27-22-28(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;/h1-20H,21-22H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GJPGLLAXZTYTFW-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable