Principaux documents
T253685
[(BENZYLOXY)METHYL](TRIPHENYL)PHOSPHONIUM CHLORIDE
AldrichCPR
5MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H24ClOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.907
Numéro MDL:
146,00 $