89700
Toluene-3,4-dithiol
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re, ≥97.0%
Synonyme(s) :
3,4-Dimercaptotoluene, 4-Methyl-1,2-benzenedithiol, ‘Dithiol’
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Forme
powder
Qualité
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Point d'ébullition
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
28-32 °C
30-33 °C (lit.)
Densité
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(S)c(S)c1
InChI
1S/C7H8S2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?