763497
N,N,N′,N′-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidine
98%
Synonyme(s) :
MeO-TPD
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
190-195 °C
λmax
353 nm in chloroform
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)N(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccc(OC)cc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C40H36N2O4/c1-43-37-21-13-33(14-22-37)41(34-15-23-38(44-2)24-16-34)31-9-5-29(6-10-31)30-7-11-32(12-8-30)42(35-17-25-39(45-3)26-18-35)36-19-27-40(46-4)28-20-36/h5-28H,1-4H3
Clé InChI
WPUSEOSICYGUEW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.