685720
3-(Biphenyl-4-yl)-5-(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole
97%
Synonyme(s) :
TAZ
228,00 $
About This Item
228,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
231-235 °C
Fluorescence
λex 280 nm; λem 372 nm in chloroform
Énergie orbitale
HOMO 6.4 eV
LUMO 2.8 eV
Performance des dispositifs OLED
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
- Color: green
- Max. Luminance: 4000 Cd/m2
- Max. EQE: 15 %
ITO/PEDOT:PSS/BCC-27: FIrpic (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3:Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 19200 Cd/m2
- Max. EQE: 9.7 %
- Turn-On Voltage: 3.9 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 29500 Cd/m2
- Max. EQE: 8.8 %
- Turn-On Voltage: 3.5 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/p-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 15500 Cd/m2
- Max. EQE: 8 %
- Turn-On Voltage: 3.5 V
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3nc[nH]n3)-c4ccc(cc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C30H27N3/c1-30(2,3)26-20-18-25(19-21-26)29-32-31-28(33(29)27-12-8-5-9-13-27)24-16-14-23(15-17-24)22-10-6-4-7-11-22/h4-21H,1-3H3
Clé InChI
ZVFQEOPUXVPSLB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study