Principaux documents
413000PLATER
easySpiral Pro® spiral plating system
pkg of 1 unit
1 SET
49 070,00 $
49 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 SET
49 070,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.24
49 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
stainless steel body
Conditionnement
pkg of 1 unit
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Description générale
Automatic platter for 90mm and 150mm Petri dishes with USB programable volumes
Application
Culture media automatic plating
Caractéristiques et avantages
  • Full plating cycle in 25 sec.
  • Compact, Patented automatic disinfection (No cross-contamination
  • 600 cleanings without changing bottles (2L).
  • USB volume & datalink TM traceability (All the sample data are set on the Datamatrix label (volume, dilution, plating mode, lighting settings...).
Informations légales
easySpiral Pro is a registered trademark of interscience