Principaux documents
762172
Sigma-Aldrich
Diethyl 3-bromobenzylphosphonate
97%
Synonyme(s) :
Diethyl m-bromobenzylphosphonate, [(3-Bromophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16BrO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.523
Densité
1.343 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
phosphonate
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(Cc1cccc(Br)c1)OCC
InChI
1S/C11H16BrO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-6-5-7-11(12)8-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
KVNNRCDDRDXWIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available