M1626
6-Methoxyharmalan
crystalline
Synonyme(s) :
4,9-Dihydro-6-methoxy-1-methyl-3H-pyrido(3,4-b)indole
97,10 $
About This Item
97,10 $
Produits recommandés
Forme
crystalline
Couleur
yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc2[nH]c3C(C)=NCCc3c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-10(5-6-14-8)11-7-9(16-2)3-4-12(11)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
Clé InChI
HMBHRMFLDKKSCT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133) , DRD1(1812) , DRD5(1816) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR5A(3361) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , LOC730413(730413) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
rat ... Drd2(24318) , Drd3(29238) , Drd4(25432) , Htr2a(29595)
Catégories apparentées
Application
- Reactant for preparation of TRPV1-dependent vasodilator
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable