Documents
760544
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
97%
Synonyme(s) :
5-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid, 5-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 5-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 5-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5ClN2O2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
156-161 °C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC2=C(N=C(C(O)=O)N2)C=C1.O
InChI
1S/C8H5ClN2O2.H2O/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10-5)8(12)13;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13);1H2
Clé InChI
GSFFORBRGSPAKD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable