Principaux documents
760323
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
6-Formyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine, [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
156-158
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
O=Cc1ccc2ncnn2c1
InChI
1S/C7H5N3O/c11-4-6-1-2-7-8-5-9-10(7)3-6/h1-5H
Clé InChI
SYLGZKAGHAOGFM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable