Documents
755834
Sigma-Aldrich
2,2′-Diallyl bisphenol A diacetate ether
90%
Synonyme(s) :
EC-392, Phenyl ester epoxy curative hybrid of bisphenol A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H28O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.49
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.548
Viscosité
~3500 cP(25 °C) (Haake C/P Rheometer, 5 RPM)
Densité
1.096 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc(cc1CC=C)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C25H28O4/c1-7-9-19-15-21(11-13-23(19)28-17(3)26)25(5,6)22-12-14-24(29-18(4)27)20(16-22)10-8-2/h7-8,11-16H,1-2,9-10H2,3-6H3
Clé InChI
GJTZQXNRNNDGRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable