176923
1,3-Difluoro-2-propanol
99%
71,50 $
About This Item
71,50 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Contient
sodium fluoride as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.373 (lit.)
pb
54-55 °C/34 mmHg (lit.)
Densité
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES
OC(CF)CF
InChI
1S/C3H6F2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Clé InChI
PVDLUGWWIOGCNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup