Documents
754188
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-iodobenzoate
95%
Synonyme(s) :
3-Amino-2-iodobenzoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.649
Densité
1.802 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(N)c1I
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
NDSPWJRSUXVPSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available