Principaux documents
29524
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-di-tert-butylphenyl)phosphine]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonyme(s) :
(R)-2,2′-Bis[bis(3,5-di-tert-butyl)phosphino]-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-3,5-t-Bu-MeOBIPHEP, SL-A121-2
100 MG
151,00 $
500 MG
717,00 $
5 G
4 730,00 $
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
151,00 $
500 MG
717,00 $
5 G
4 730,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C70H96O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1031.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Pureté optique
ee: ≥99%
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1cccc(P(c2cc(cc(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3cc(cc(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c1-c4c(OC)cccc4P(c5cc(cc(c5)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c6cc(cc(c6)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C70H96O2P2/c1-63(2,3)45-33-46(64(4,5)6)38-53(37-45)73(54-39-47(65(7,8)9)34-48(40-54)66(10,11)12)59-31-27-29-57(71-25)61(59)62-58(72-26)30-28-32-60(62)74(55-41-49(67(13,14)15)35-50(42-55)68(16,17)18)56-43-51(69(19,20)21)36-52(44-56)70(22,23)24/h27-44H,1-26H3
Clé InChI
PBYRAYONARLAQJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Application
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-di-tert-butylphenyl)phosphine] can be used as a ligand to prepare:
  • 1,2-Dihydropyridines through Rh-catalyzed cycloaddition of diynes to sulfonimines.[1]
  • Enantiorich disubstituted γ-lactams via intramolecular allylic alkylation reaction using Pd catalyst.[2]
  • A Ru-metal complex, which acts as a hydrogenation catalyst applicable in the synthesis of an organic building block (S)-3-fluoromethyl-γ-butyrolactone.[3]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Development of a scalable synthesis of (S)-3-fluoromethyl-γ-butyrolactone, building block for Carmegliptin′s lactam moiety
Adam J-M, et al.
Organic Process Research & Development, 15(3), 515-526 (2011)
Highly enantioselective rhodium-catalyzed [2+2+2] cycloaddition of diynes to sulfonimines
Amatore M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(12), 4576-4579 (2013)
Enantioselective γ-lactam synthesis via palladium-catalyzed intramolecular asymmetric allylic alkylation
Bantreil X, et al.
Synlett, 2009(09), 1441-1444 (2009)
Articles
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.