Principaux documents
750085
Sigma-Aldrich
5,5′-Bis(trimethylstannyl)-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H22S2Sn2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
solid
Pf
96-100 °C
Chaîne SMILES 
C[Sn](C)(C)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C8H4S2.6CH3.2Sn/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;;;;;;;;/h1-4H;6*1H3;;
Clé InChI
DOIRPCDOGSNNCS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.