Principaux documents
745448
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-,α-α′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Dimethyl terephthalate 13C2 labeled
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C8H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O=[13C](OC)C1=CC=C([13C](OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i9+1,10+1
Clé InChI
WOZVHXUHUFLZGK-OJJJIBSVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
285.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
141 °C - closed cup