Documents
741329
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrF2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
35-40 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-1-4(6(8)9)2-10-3-5/h1-3,6H
Clé InChI
YEIYXHOMHKPBGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C