Principaux documents
739111
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridinyl-4-boronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14BCl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pf
117-119 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Cl)nc(Cl)c2
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)7-5-8(13)15-9(14)6-7/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
PEFDHAOFDBNZEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable