Documents
739081
Sigma-Aldrich
Bis[(2-diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H30ClNP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.95
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
175-180 °C
Chaîne SMILES 
[Cl-].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)[NH2+]CCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H29NP2.ClH/c1-5-13-25(14-6-1)30(26-15-7-2-8-16-26)23-21-29-22-24-31(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28;/h1-20,29H,21-24H2;1H
Clé InChI
AVDUVHMGGDOIQI-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO2004096735.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable