Principaux documents
738875
Sigma-Aldrich
Allyl oxalyl chloride
97%
Synonyme(s) :
2-Propen-1-yloxy chloroacetate, Allyl 2-chloro-2-oxoacetate, Chlorooxoacetic acid 2-propenyl ester
1 G
35,70 $
5 G
120,00 $
35,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
35,70 $
5 G
120,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.443
Densité
1.213 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
ester
Chaîne SMILES 
ClC(=O)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-2-3-9-5(8)4(6)7/h2H,1,3H2
Clé InChI
HNOLIWBAJVIBOU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
133.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56.1 °C - closed cup