738581
Platinum on graphitized carbon
extent of labeling: 10 wt. % loading
Synonyme(s) :
10% Pt on Vulcan XC72, 10% Pt/Vulcan
154,00 $
About This Item
154,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: platinum
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
10 wt. % loading
Taille des particules
<5 nm (Pt)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.