Documents
738190
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)benzothiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
132-136 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H8BrNS/c14-10-7-5-9(6-8-10)13-15-11-3-1-2-4-12(11)16-13/h1-8H
Clé InChI
FQIRBKKYMJKENC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable