Principaux documents
738182
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-Boc-5-pyrrolidone-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
N-Boc-(S)-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid methyl ester, Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester, Methyl (S)-Boc-2-pyrrolidone-5-carboxylate, Methyl Boc-L-pyroglutamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in chloroform
Pf
68-72 °C
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7(9(14)16-4)5-6-8(12)13/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable