737720
Z-Gly-Bt
97%
Synonyme(s) :
N-Z-(1-Benzotriazolylcarbonyl)methylamine, Benzyl 2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-2-oxoethylcarbamate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
110-117 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(NCC(=O)n1nnc2ccccc12)OCc3ccccc3
InChI
1S/C16H14N4O3/c21-15(20-14-9-5-4-8-13(14)18-19-20)10-17-16(22)23-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,17,22)
Clé InChI
GXIYFGDLDAFXEF-UHFFFAOYSA-N
Application
- Polypeptidal benzotriazolides
- Peptidomimetics, such as aminoxypeptides, depsipeptides and heterocyclic peptidomimetics
- Tagged peptides and peptidomimetics, particularly those with fluorescent labels
- N, O, S, and C linked peptide conjugates
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable