228575
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
183-186 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable