Principaux documents
737593
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
95%
5 G
106,00 $
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
106,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
151-156 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H10N2S/c14-10-7-5-9(6-8-10)13-15-11-3-1-2-4-12(11)16-13/h1-8H,14H2
Clé InChI
WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Stephan Mokesch et al.
Frontiers in chemistry, 8, 209-209 (2020-04-23)
A series of 2-phenylbenzothiazole derivatives and their corresponding organometallic ruthenium(II) and osmium(II) complexes were synthesized, designed to exploit both, the attributes of the half-sandwich transition metal scaffold and the bioactivity spectrum of the applied 2-phenylbenzothiazoles. All synthesized compounds were characterized