Principaux documents
737453
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
95%
100 MG
735,00 $
735,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
735,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
735,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.474
Densité
1.160 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amide
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCNC=O
InChI
1S/C3H7NO2/c5-2-1-4-3-6/h3,5H,1-2H2,(H,4,6)
Clé InChI
BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable