Principaux documents
736597
Sigma-Aldrich
1-Naphthylphenylsilane
96%
Synonyme(s) :
1-(Phenylsilyl)naphthalene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.644
Densité
1.069 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[SiH2](c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H14Si/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12H,17H2
Clé InChI
FYPVRHDXFWNYTG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable