735809
[2-(Di-tert-butylphosphinomethyl)-6-(diethylaminomethyl)pyridine]carbonylchlorohydridoruthenium(II)
Synonyme(s) :
Milstein Catalyst Precursor, [2-(Di-tert-butylphosphinomethyl)-6-(diethylaminomethyl)pyridine]ruthenium(II) chlorocarbonyl hydride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
Cl[RuH].[C-]#[O+].CCN(CC)Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1
InChI
1S/C19H35N2P.CO.ClH.Ru.H/c1-9-21(10-2)14-16-12-11-13-17(20-16)15-22(18(3,4)5)19(6,7)8;1-2;;;/h11-13H,9-10,14-15H2,1-8H3;;1H;;/q;;;+1;/p-1
Clé InChI
RZCAJPSOQUIHSH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Direct Synthesis of Amides from Alcohols and Amines with Liberation of H2
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable