Key Documents
73300
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-4-(2-naphthyl)butyric acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-4-(2-naphthyl)-D-β-homoalanine, Boc-D-β-2-Homonal-OH
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C19H23NO4/c1-19(2,3)24-18(23)20-16(12-17(21)22)11-13-8-9-14-6-4-5-7-15(14)10-13/h4-10,16H,11-12H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
Clé InChI
RKULNBHGHIPRGC-MRXNPFEDSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable