186341
1-Naphthalenesulfonic acid
>50%
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Concentration
>50%
Pf
77-79 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble
diethyl ether: slightly soluble
water: freely soluble
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H,11,12,13)
Clé InChI
PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable