732419
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolylboronic acid MIDA ester
Synonyme(s) :
1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid, 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid MIDA ester, Methyliminodiacetic acid anhydride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
252-257 °C
Chaîne SMILES
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CN(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)C4=C2C=CC=C4)OC1=O
InChI
1S/C19H17BN2O6S/c1-21-12-18(23)27-20(28-19(24)13-21)16-11-22(17-10-6-5-9-15(16)17)29(25,26)14-7-3-2-4-8-14/h2-11H,12-13H2,1H3
Clé InChI
REUFZLUZOIJDBP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable