Principaux documents
731730
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6BF3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
132-137 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cn1nc(cc1B(O)O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H6BF3N2O2/c1-11-4(6(12)13)2-3(10-11)5(7,8)9/h2,12-13H,1H3
Clé InChI
XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable